Learn More
MYLK4 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00 € - 399.00 €
Spezifikation
Antigen | MYLK4 |
---|---|
Konzentration | 0.33 mg/mL |
Anwendungen | Immunoprecipitation, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) |
Klassifikation | Polyclonal |
Konjugat | Unconjugated |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16882785
|
Proteintech
24309-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00 €
20 Mikroliter |
Verfügbar ab: 22-04-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16872785
|
Proteintech
24309-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00 €
150 Mikroliter |
Verfügbar ab: 22-04-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
MYLK4 (Myosin light chain kinase family member 4) is also named as SGK085 and belongs to the CAMK Ser/Thr protein kinase family. MLCKs are activated by Ca2+-calmodulin complexes and require Mg2+ or Ca2+ as a co-factor. It has 2 isoforms produced by alternative splicing.Spezifikation
MYLK4 | |
Immunoprecipitation, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human | |
Q86YV6 | |
340156 | |
MYLK4 Fusion Protein Ag19314 | |
Primary | |
-20°C | |
MYLK4 |
0.33 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
MLCK4, MYLK4, SgK085, Sugen kinase 85 | |
MYLK4 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |