missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ MYO5C Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 16600395 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16600395 100 μL 100 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16600395 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. PA5103939

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

Antibody detects endogenous levels of total MYO5C.

May be involved in transferrin trafficking. Likely to power actin-based membrane trafficking in many physiologically crucial tissues.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen MYO5C
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 1 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
Gen MYO5C
Gen-Zugriffsnummer Q9NQX4
Gen-Alias 9130003O20Rik; BB085560; C330029I24; MYO5C; myosin 5C; myosin VC; myosin-Vc; unconventional myosin-Vc
Gensymbole MYO5C
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen A synthesized peptide derived from human MYO5C(Accession Q9NQX4), corresponding to amino acid residues R872-D922.
Reinigungsverfahren Affinity chromatography
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 208943, 315820, 55930
Zielspezies Human, Mouse, Rat, Monkey
Inhalt und Lagerung -20°C
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.