missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Myogenin Monoclonal Antibody (F5D), eBioscience™, Invitrogen™

Artikelnummer. 17120672
Change view
Click to view available options
Menge:
2 mg
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
2 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17120672 2 mg 2 Milligramm
17130672 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17120672 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. 14564337

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

This F5D MAb reacts with human, mouse, dog, and rat myogenin, a 34-kDa transcription factor. Expressed in skeletal and heart muscle, myogenin is a member of the MyoD family of basic-helix-loop-helix proteins, which also includes MyoD, Myf5, and MRF4. This transcription factor interacts with other helix-loop-helix proteins, which may or may not be muscle-specific. Myogenin plays a significant role in myogenic differentiation, even directing nonmuscle cells to the myogenic lineage. Transforming growth factor-beta (TGFb) and bone morphogenetic protein-2 (BMP2) inhibit myogenin transcriptional activity. Predominantly residing within the nucleus, the subcellular localization of myogenin has been shown to be dependent on differentiation status and cell density. For instance, trafficking of myogenin between the nucleus and cytoplasm has been reported during skeletal muscle differentiation to mediate transcription control.

Myogenin is a muscle-specific transcription factor that can induce myogenesis in a variety of cell types in tissue culture. It is a member of a large family of proteins related by sequence homology, the helix-loop-helix proteins. It is essential for the development of functional skeletal muscle.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Myogenin
Anwendungen Western Blot, Immunocytochemistry
Klassifikation Monoclonal
Klon F5D
Konzentration 0.5 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 0.09% sodium azide; pH 7.2
Gen MYOG
Gen-Zugriffsnummer P12979, P15173, P20428
Gen-Alias bHLHc3; Class C basic helix-loop-helix protein 3; MYF4; Myf-4; myo; MYOD1-related protein; MYOG; Myogenic factor 4; Myogenic factor-4; myogenin; myogenin (myogenic factor 4)
Gensymbole MYOG
Wirtsspezies Mouse
Reinigungsverfahren Affinity chromatography
Menge 2 mg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 17928, 29148, 4656, 490224
Zielspezies Human, Mouse, Rat, Canine
Inhalt und Lagerung 4°C
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.