Learn More
Myosin Light Chain 2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Proteintech 55462-1-AP-150UL
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16886925
  • 399.00 € / 150 Mikroliter
Verfügbar ab: 29-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Thus gene encodes the regulatory light chain associated with cardiac myosin beta heavy chain. Ca+ triggers the phosphorylation of regulatory light chain that in turn triggers contraction. Mutations in this gene are associated with mid-left ventricular chamber type hypertrophic cardiomyopathy.
Spezifikation
Spezifikation
Myosin Light Chain 2
Polyclonal
Unconjugated
MYL2
CMH10, MLC 2, MLC 2v, MLC2, MLC2v, MYL2
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
17906, 363925, 4633
-20°C
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
0.79 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
P08733, P10916, P51667
Myl2
Peptide
150 μL
Primary
Human, Mouse, Rat