Learn More
Thermo Scientific Chemicals Myristinsäure, 99 %
Catalog Number p-3593468
Click to view available options
Menge:
100 g
250 g
1 kg
Verpackung:
Glasflasche
544-63-8
C14H28O2
228.38
MFCD00002744
TUNFSRHWOTWDNC-UHFFFAOYSA-N
myristic acid, n-tetradecanoic acid, n-tetradecoic acid, crodacid, n-tetradecan-1-oic acid, 1-tridecanecarboxylic acid, hydrofol acid 1495, univol u 316s, emery 655, myristinsaeure
11005
CHEBI:28875
tetradecanoic acid
CCCCCCCCCCCCCC(O)=O
544-63-8
C14H28O2
228.38
MFCD00002744
TUNFSRHWOTWDNC-UHFFFAOYSA-N
myristic acid, n-tetradecanoic acid, n-tetradecoic acid, crodacid, n-tetradecan-1-oic acid, 1-tridecanecarboxylic acid, hydrofol acid 1495, univol u 316s, emery 655, myristinsaeure
11005
CHEBI:28875
tetradecanoic acid
CCCCCCCCCCCCCC(O)=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Myristic acid
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 50.0°C to 57.0°C
Farbe Weiß
Siedepunkt 326.0°C
Flammpunkt >110°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3(CH2)12CO2H
Menge 100 g
Beilstein 02, 365
Merck Index 15, 6419
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol, methanol, ether, petr.ether,, benzene and chloroform
Formelmasse 228.37
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flocken, Pulver, Brocken oder kristalline Masse
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Myristic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch Gesicht, Hände und alle exponierten Hautstellen gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.