Learn More
Myristicin Acid Methyl Ester, TRC
Artikelnummer. 30478651
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30478651 100 mg 100 Milligramm
30470338 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30478651 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM884615100MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 22934-58-3
Summenformel C10 H10 O5
Molekulargewicht (g/mol) 210.18
Synonym 7-Methoxy-1,3-benzodioxole-5-carboxylic Acid Methyl Ester, 3-Methoxy-4,5-
IUPAC-Name methyl 7-methoxy-1,3-benzodioxole-5-carboxylate
SMILES COC(=O)c1cc(OC)c2OCOc2c1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Myristicin Acid Methyl Ester
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C10H10O5/c1-12-7-3-6(10(11)13-2)4-8-9(7)15-5-14-8/h3-4H,5H2,1-2H3
Formelmasse 210.0528
Reinheit (%) >95%