Learn More
n-(1,3-Benzodioxol-5-ylmethyl)-n-methylamin, 97 %, Thermo Scientific™
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
250 mg
1 g
10 g
Specifica
Chemischer Name oder Material | N-(1, 3-Benzodioxol-5-ylmethyl)-N-methylamine |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Menge | 250 mg |
IUPAC-Name | [(2H-1,3-Benzodioxol-5-yl)methyl](methyl)azanium |
Formelmasse | 165.19 |
Reinheit (%) | 97% |