Learn More
N-(1-Oxobutyl)-DL-alanin, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | N-(1-Oxobutyl)-DL-alanine |
| CAS | 59875-04-6 |
| Summenformel | C7H13NO3 |
| Menge | 100 g |
| Synonym | 2-((Butanoyl)amino)propanoic Acid |
| InChI-Formel | InChI=1S/C7H13NO3/c1-3-4-6(9)8-5(2)7(10)11/h5H,3-4H2,1-2H3,(H,8,9)(H,10,11) |
| SMILES | O=C(C(C)NC(CCC)=O)O |
| IUPAC-Name | butyrylalanin |
| Molekulargewicht (g/mol) | 159.18 |
| Formelmasse | 159.09 |