Learn More
Macherey-Nagel™ Bördelkappen, N 11 Aluminium
Zur sicheren Abdichtung von Rohren mithilfe verschiedener Bördelverschlüsse. Macherey-Nagel™ N 11 Bördelkappen aus Aluminium sind in verschiedenen Ausführungen und Farben mit verschiedenen Septen lieferbar.
Marke: Macherey-Nagel™ 70231.2
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.03600kg
Beschreibung
- Fertig konfektionierte Crimp-Verschlüsse und einfache Crimp-Kappen N 11
- Septen werden zusammengebaut, Kappen sind gebrauchsfertig.
- Septen werden nur zu Illustrationszwecken gezeigt, Bilder auf dem Kopf stehend.
- Packungen mit 100 Verschlüssen
Spezifikation
Rot | |
Naturkautschuk / Butyl, rot-orange / TEF, farblos | |
1 mm |
Aluminium, Butyl, Gummi, TEF | |
100/Packung | |
Bördelverschluss |