Learn More
Macherey-Nagel™ Bördelkappen, N 11 Aluminium
Zur sicheren Abdichtung von Rohren mithilfe verschiedener Bördelverschlüsse. Macherey-Nagel™ N 11 Bördelkappen aus Aluminium sind in verschiedenen Ausführungen und Farben mit verschiedenen Septen lieferbar.
Marke: Macherey-Nagel™ 702823
37.36 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23260" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.03600kg
Beschreibung
- Fertig konfektionierte Crimp-Verschlüsse und einfache Crimp-Kappen N 11
- Septen werden zusammengebaut, Kappen sind gebrauchsfertig.
- Septen werden nur zu Illustrationszwecken gezeigt, Bilder auf dem Kopf stehend.
- Packungen mit 100 Verschlüssen
Spezifikation
Silber | |
Aluminium, PTFE, Silikon | |
Silikon weiß/PTFE blau, kreuzgeschlitzt | |
1,5 mm |