Learn More
Macherey-Nagel™ Bördelkappen, N 11 Aluminium
Zur sicheren Abdichtung von Rohren mithilfe verschiedener Bördelverschlüsse. Macherey-Nagel™ N 11 Bördelkappen aus Aluminium sind in verschiedenen Ausführungen und Farben mit verschiedenen Septen lieferbar.
Marke:  Macherey-Nagel™ 702995
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02700kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12490500
  • 30.90 € / 100 Stück
Verfügbar ab: 17-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Fertig konfektionierte Crimp-Verschlüsse und einfache Crimp-Kappen N 11 
  • Septen werden zusammengebaut, Kappen sind gebrauchsfertig.
  • Septen werden nur zu Illustrationszwecken gezeigt, Bilder auf dem Kopf stehend.
  • Packungen mit 100 Verschlüssen
Spezifikation
Spezifikation
8 mm
Aluminium, PTFE, Silikon
1 mm
Silber
PTFE Rot / Silikon Weiß / PTFE Rot