Learn More
N-(1H-Indol-5-yl)benzamid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | N-(1H-Indol-5-yl)benzamide |
| CAS | 6019-39-2 |
| Summenformel | C15 H12 N2 O |
| Menge | 5 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C15H12N2O/c18-15(11-4-2-1-3-5-11)17-13-6-7-14-12(10-13)8-9-16-14/h1-10,16H,(H,17,18) |
| SMILES | O=C(Nc1ccc2[nH]ccc2c1)c3ccccc3 |
| IUPAC-Name | N-(1H-Indol-5-yl)benzamid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 236.27 |
| Formelmasse | 236.095 |