Learn More
N-[2-[[(1,1-Dimethylethyl)dimethylsilyl]oxy]ethyl]-2-fluor-4-nitrobenzolamin, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | N-(2-(((1,1-Dimethylethyl)dimethylsilyl)oxy)ethyl)-2-fluoro-4-nitro-benzenamine |
| CAS | 1219708-11-8 |
| Summenformel | C14H23FN2O3Si |
| Menge | 1 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C14H23FN2O3Si/c1-14(2,3)21(4,5)20-9-8-16-13-7-6-11(17(18)19)10-12(13)15/h6-7,10,16H,8-9H2,1-5H3 |
| SMILES | O=N(=O)C1=CC=C(NCCO[Si](C)(C)C(C)(C)C)C(F)=C1 |
| IUPAC-Name | N-(2-((tert-Butyldimethylsilyl)oxy)ethyl)-2-fluor-4-nitroanilin |
| Molekulargewicht (g/mol) | 314.43 |
| Formelmasse | 314.15 |