Learn More
N-(2-((2-(4-(2-(2-Hydroxyethoxy)ethyl)piperazin-1-carbonyl)phenyl)thio)phenyl)acetamid (> 90%), TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | N-(2-((2-(4-(2-(2-Hydroxyethoxy)ethyl)piperazine-1-carbonyl)phenyl)thio)phenyl)acetamide |
| CAS | 1371638-10-6 |
| Summenformel | C23H29N3O4S |
| Menge | 50 mg |
| Synonym | Quetiapine EP Impurity K |
| InChI-Formel | InChI=1S/C23H29N3O4S/c1-18(28)24-20-7-3-5-9-22(20)31-21-8-4-2-6-19(21)23(29)26-12-10-25(11-13-26)14-16-30-17-15-27/h2-9,27H,10-17H2,1H3,(H,24,28) |
| SMILES | CC(=O)Nc1ccccc1Sc2ccccc2C(=O)N3CCN(CCOCCO)CC3 |
| Molekulargewicht (g/mol) | 443.56 |