Learn More
N-[(2,2-Dimethyl-2,3-dihydro-1-benzofuran-7-yl)methyl]-N-methylamin, ≥95 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | N-[(2, 2-dimethyl-2, 3-dihydro-1-benzofuran-7-yl)methyl]-N-methylamine |
CAS Min. % | 94.5 |
CAS Max. % | 100.0 |
Prozentgehaltsbereich | 95% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 250 mg |
IUPAC-Name | [(2,2-dimethyl-2,3-dihydro-1-benzofuran-7-yl)methyl](methyl)amine |
Formelmasse | 191.27 |
Reinheit (%) | 95% |