Learn More
N-(2,3-Epoxypropyl)phthalimid, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4229202
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
5455-98-1
C11H9NO3
203.20
MFCD00005896,MFCD04973349,MFCD04973350
DUILGEYLVHGSEE-UHFFFAOYNA-N
n-2,3-epoxypropyl phthalimide, n-glycidylphthalimide, 2-oxiran-2-ylmethyl isoindoline-1,3-dione, 2-oxiran-2-ylmethyl-1h-isoindole-1,3 2h-dione, 2,3-epoxypropylphthalimide, 1h-isoindole-1,3 2h-dione, 2-oxiranylmethyl, denacol ex 731, phthalimidomethyl oxirane, n-2,3-epoxypropyl-2-phthalimide, phthalimide, n-2,3-epoxypropyl
21601
2-[(oxiran-2-yl)methyl]-2,3-dihydro-1H-isoindole-1,3-dione
O=C1N(CC2CO2)C(=O)C2=CC=CC=C12
5455-98-1
C11H9NO3
203.20
MFCD00005896,MFCD04973349,MFCD04973350
DUILGEYLVHGSEE-UHFFFAOYNA-N
n-2,3-epoxypropyl phthalimide, n-glycidylphthalimide, 2-oxiran-2-ylmethyl isoindoline-1,3-dione, 2-oxiran-2-ylmethyl-1h-isoindole-1,3 2h-dione, 2,3-epoxypropylphthalimide, 1h-isoindole-1,3 2h-dione, 2-oxiranylmethyl, denacol ex 731, phthalimidomethyl oxirane, n-2,3-epoxypropyl-2-phthalimide, phthalimide, n-2,3-epoxypropyl
21601
2-[(oxiran-2-yl)methyl]-2,3-dihydro-1H-isoindole-1,3-dione
O=C1N(CC2CO2)C(=O)C2=CC=CC=C12
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material N-(2, 3-Epoxypropyl)phthalimide
CAS Min. % 94.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 94.0°C to 100.0°C
Farbe Weiß bis gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 94% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 10 g
Formelmasse 203.2
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • N-(2,3-Epoxypropyl)phthalimide
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Keimzellmutagenität Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P262-Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.