Learn More
N-(2,4-Difluorphenyl)thiourea, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-7023418
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
175277-76-6
C7H6F2N2S
188.196
MFCD00041150
DZZSKQFBAGZNSH-UHFFFAOYSA-N
2,4-difluorophenyl thiourea, 1-2,4-difluorophenyl thiourea, 1-2,4-difluorophenyl-2-thiourea, n-2,4-difluorophenyl thiourea, thiourea,n-2,4-difluorophenyl, amino 2,4-difluorophenyl amino methane-1-thione, acmc-1bxvl, buttpark 12118-31, difluorophenylthioacetonitrile, 2,4-difluoro-phenyl-thiourea
2734207
(2,4-difluorphenyl)thioharnstoff
C1=CC(=C(C=C1F)F)NC(=S)N
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
175277-76-6
C7H6F2N2S
188.196
MFCD00041150
DZZSKQFBAGZNSH-UHFFFAOYSA-N
2,4-difluorophenyl thiourea, 1-2,4-difluorophenyl thiourea, 1-2,4-difluorophenyl-2-thiourea, n-2,4-difluorophenyl thiourea, thiourea,n-2,4-difluorophenyl, amino 2,4-difluorophenyl amino methane-1-thione, acmc-1bxvl, buttpark 12118-31, difluorophenylthioacetonitrile, 2,4-difluoro-phenyl-thiourea
2734207
(2,4-difluorphenyl)thioharnstoff
C1=CC(=C(C=C1F)F)NC(=S)N
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material N-(2,4-Difluorophenyl)thiourea
Schmelzpunkt 165°C to 168°C
Menge 1 g
UN-Nummer UN2811
Formelmasse 188.2
Reinheit (%) 97%