Learn More
N-(2,4-Dimethoxyphenyl)thioharnstoff, 99 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 11362177
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
35696-77-6
C9H12N2O2S
212.267
MFCD00041158
ABBNWHMKEWXTNO-UHFFFAOYSA-N
1-2,4-dimethoxyphenyl-2-thiourea, 1-2,4-dimethoxyphenyl thiourea, 2,4-dimethoxyphenyl thiourea, n-2,4-dimethoxyphenyl thiourea, acmc-1aho9, 2,4-dimethoxy-phenyl-thiourea, thiourea,n-2,4-dimethoxyphenyl, amino 2,4-dimethoxyphenyl amino methane-1-thione
2758482
(2,4-dimethoxyphenyl)thioharnstoff
COC1=CC(=C(C=C1)NC(=S)N)OC
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
35696-77-6
C9H12N2O2S
212.267
MFCD00041158
ABBNWHMKEWXTNO-UHFFFAOYSA-N
1-2,4-dimethoxyphenyl-2-thiourea, 1-2,4-dimethoxyphenyl thiourea, 2,4-dimethoxyphenyl thiourea, n-2,4-dimethoxyphenyl thiourea, acmc-1aho9, 2,4-dimethoxy-phenyl-thiourea, thiourea,n-2,4-dimethoxyphenyl, amino 2,4-dimethoxyphenyl amino methane-1-thione
2758482
(2,4-dimethoxyphenyl)thioharnstoff
COC1=CC(=C(C=C1)NC(=S)N)OC
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material N-(2,4-Dimethoxyphenyl)thiourea
Schmelzpunkt 190°C to 192°C
Menge 1 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 2109660
Formelmasse 212.27
Reinheit (%) 99%