missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

N'-(2,4-Dimethylphenyl)-N-methylformamidhydrochlorid, TRC

Artikelnummer. 30370495
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30370495 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30370495 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD47692525MG

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material N'-(2,4-Dimethylphenyl)-N-methylformamide Hydrochloride
CAS 51550-40-4
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Summenformel C10 H14 N2 . Cl H
Menge 25 mg
Synonym Methanimidamide, N-(2,4-dimethylphenyl)-N'-methyl-, hydrochloride (1:1), Methanimidamide, N-(2,4-dimethylphenyl)-N'-methyl-, monohydrochloride (9CI), Danjiami, Monocarboxoldehyde, N-(2,4-Dimethylphenyl)-N'-methylmethanimidamide hydrochloride, N-Methyl-N'-(2,4-xylyl)formamidine hydrochloride, N'-(2,4-Xylyl)-N-methylformamidine hydrochloride, Semiamitraz chloride, U 40481A
InChI-Formel InChI=1S/C10H14N2.ClH/c1-8-4-5-10(9(2)6-8)12-7-11-3;/h4-7H,1-3H3,(H,11,12);1H
SMILES Cl.CN\C=N\c1ccc(C)cc1C
IUPAC-Name N'-(2,4-Dimethylphenyl)-N-methylmethanimidamid;Hydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 198.69
Formelmasse 198.0924
Reinheit (%) >95
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.