Learn More
N-[2-(4-Methoxyphenyl)-1-methylethyl]-formamid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | N-[2-(4-Methoxyphenyl)-1-methylethyl]-formamide |
| CAS | 126002-14-0 |
| Summenformel | C11H15NO2 |
| Menge | 500 mg |
| Synonym | Formoterol Impurity 23 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C11H15NO2/c1-9(12-8-13)7-10-3-5-11(14-2)6-4-10/h3-6,8-9H,7H2,1-2H3,(H,12,13) |
| SMILES | O=CNC(CC1=CC=C(C=C1)OC)C |
| IUPAC-Name | N-(1-(4-Methoxyphenyl)propan-2-yl)formamid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 193.24 |
| Formelmasse | 193.11 |