Learn More
N-(2,6-Dichlorphenyl)-carbonimiddichlorid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | N-(2,6-Dichlorophenyl)-carbonimidic Dichloride |
| CAS | 21709-18-2 |
| Summenformel | C7H3Cl4N |
| Menge | 500 mg |
| Synonym | (2,6-Dichlorophenyl)carbonimidic Dichloride |
| InChI-Formel | InChI=1S/C7H3Cl4N/c8-4-2-1-3-5(9)6(4)12-7(10)11/h1-3H |
| SMILES | Cl/C(Cl)=N/C1=C(Cl)C=CC=C1Cl |
| IUPAC-Name | 1,1-Dichlor-N-(2,6-Dichlorphenyl)methanimin |
| Molekulargewicht (g/mol) | 242.92 |
| Formelmasse | 240.902 |