Learn More
n-2-Acetylguanin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3777144
38.53 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
19962-37-9
C7H7N5O2
193.17
MFCD00078201
MXSMRDDXWJSGMC-UHFFFAOYSA-N
2-acetamido-6-hydroxypurine, n-2-acetylguanine, n2-acetylguanine, n-acetylguanine, n-6-hydroxy-9h-purin-2-yl acetamide, 2-n-acetylguanine, acetamide, n-6,7-dihydro-6-oxo-1h-purin-2-yl, n-6,7-dihydro-6-oxo-1h-purin-2-yl acetamide, n-6-hydroxypurin-2-yl acetamide, n-6-oxo-1,9-dihydropurin-2-yl acetamide
88319
N-(6-oxo-3,7-dihydropurin-2-yl)acetamid
CC(=O)NC1=NC(=O)C2=C(N1)N=CN2
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
19962-37-9
C7H7N5O2
193.17
MFCD00078201
MXSMRDDXWJSGMC-UHFFFAOYSA-N
2-acetamido-6-hydroxypurine, n-2-acetylguanine, n2-acetylguanine, n-acetylguanine, n-6-hydroxy-9h-purin-2-yl acetamide, 2-n-acetylguanine, acetamide, n-6,7-dihydro-6-oxo-1h-purin-2-yl, n-6,7-dihydro-6-oxo-1h-purin-2-yl acetamide, n-6-hydroxypurin-2-yl acetamide, n-6-oxo-1,9-dihydropurin-2-yl acetamide
88319
N-(6-oxo-3,7-dihydropurin-2-yl)acetamid
CC(=O)NC1=NC(=O)C2=C(N1)N=CN2
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material N-2-Acetylguanine
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt >260°C
Farbe Weiß bis Beige
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: soluble in acids and alkalies
Formelmasse 193.17
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Pulver