Learn More
N-(2-Aminoethyl)acetamide, TRC
Artikelnummer. 30132656
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30132656 5 g 5 Gramm
30135157 10 g 10 Gramm
30009895 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30132656 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB5043435G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1001-53-2
Summenformel C4 H10 N2 O
Molekulargewicht (g/mol) 102.135
Synonym 2-(Acetylamino)ethylamine, 2-Acetamido-1-ethanamine, 2-Acetamidoethylamine, N-Acetyl-1,2-diaminoethane, N-Acetyl-1,2-ethanediamine, N-Acetyl-1,2-ethylenediamine, N-Acetylethylenediamine, N-Monoacetylethylenediamine, N1-Acetylethylenediamine, NSC 28936;
IUPAC-Name N-(2-aminoethyl)acetamide
SMILES CC(=O)NCCN
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-(2-Aminoethyl)acetamide
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C4H10N2O/c1-4(7)6-3-2-5/h2-3,5H2,1H3,(H,6,7)
Formelmasse 102.0793