missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

N-(2-Aminoethyl)-pyrrolidin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-3735418
Click to view available options
Menge:
5 mL
25 mL
100 mL
Verpackung:
Glasflasche
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
7154-73-6
C6H14N2
114.19
MFCD00003182
WRXNJTBODVGDRY-UHFFFAOYSA-N
1-2-aminoethyl pyrrolidine, 1-pyrrolidineethanamine, n-2-aminoethyl pyrrolidine, 2-pyrrolidin-1-yl ethanamine, pyrrolidinoethylamine, pyrrolidinoethanamine, 2-1-pyrrolidinyl ethylamine, 2-pyrrolidin-1-yl ethan-1-amine, 2-pyrrolidinoethyl amine, 2-pyrrolidinoethylamine
1344
2-Pyrrolidin-1-Ylethanamin
C1CCN(C1)CCN
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
7154-73-6
C6H14N2
114.19
MFCD00003182
WRXNJTBODVGDRY-UHFFFAOYSA-N
1-2-aminoethyl pyrrolidine, 1-pyrrolidineethanamine, n-2-aminoethyl pyrrolidine, 2-pyrrolidin-1-yl ethanamine, pyrrolidinoethylamine, pyrrolidinoethanamine, 2-1-pyrrolidinyl ethylamine, 2-pyrrolidin-1-yl ethan-1-amine, 2-pyrrolidinoethyl amine, 2-pyrrolidinoethylamine
1344
2-Pyrrolidin-1-Ylethanamin
C1CCN(C1)CCN

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material N-(2-Aminoethyl)pyrrolidine
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos bis braun
Dichte 0.9000g/mL
Siedepunkt 66°C to 70°C (23.0 mmHg)
Flammpunkt 47°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.4677 to 1.4697
Menge 5 mL
Relative Dichte 0.9
Formelmasse 114.19
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'