Learn More
N-(2-Bromethyl)phthalimid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-74264
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
574-98-1
C10H8BrNO2
254.08
MFCD00005902
CHZXTOCAICMPQR-UHFFFAOYSA-N
n-2-bromoethyl phthalimide, 2-2-bromoethyl isoindoline-1,3-dione, 1h-isoindole-1,3 2h-dione, 2-2-bromoethyl, 2-2-bromoethyl-1h-isoindole-1,3 2h-dione, beta-bromoethylphthalimide, 2-bromoethyl phthalimide, 1-bromo-2-phthalimidoethane, beta-phthalimidoethyl bromide, n-2-bromoethyl-phthalimide, 2-2-bromo-ethyl-isoindole-1,3-dione
11325
2-(2-Bromethyl)isoindol-1,3-dion
C1=CC=C2C(=C1)C(=O)N(C2=O)CCBr
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
574-98-1
C10H8BrNO2
254.08
MFCD00005902
CHZXTOCAICMPQR-UHFFFAOYSA-N
n-2-bromoethyl phthalimide, 2-2-bromoethyl isoindoline-1,3-dione, 1h-isoindole-1,3 2h-dione, 2-2-bromoethyl, 2-2-bromoethyl-1h-isoindole-1,3 2h-dione, beta-bromoethylphthalimide, 2-bromoethyl phthalimide, 1-bromo-2-phthalimidoethane, beta-phthalimidoethyl bromide, n-2-bromoethyl-phthalimide, 2-2-bromo-ethyl-isoindole-1,3-dione
11325
2-(2-Bromethyl)isoindol-1,3-dion
C1=CC=C2C(=C1)C(=O)N(C2=O)CCBr
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material N-(2-Bromoethyl)phthalimide
Namenshinweis 99+%
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 81.0°C to 84.0°C
Farbe Beige oder Rosa bis Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (on dry substance) (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 25 g
Beilstein 21,461
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: soluble in organic solvents ca.10g/l,hardly soluble in ethanol and ether
Formelmasse 254.08
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristallpulver