Få mere at vide
N-(2-Chloroethyl)acetamid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkode 10062240 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkode Menge unitSize
10062240 50 g 50 Gramm
10573931 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 missing translation for 'options'
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Produktkode 10062240 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Acros missing translation for 'supplierNo' 184520500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
CAS: 7355-58-0 | C4H8ClNO | 121.57 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7355-58-0
Summenformel C4H8ClNO
Molekulargewicht (g/mol) 121.57
MDL-Nummer MFCD00000965
InChI-Schlüssel HSKNJSHFPPHTAQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-2-chloroethyl acetamide, acetamide, n-2-chloroethyl, n-2-chloro-ethyl-acetamide, n-acetyl-2-chloroethylamine, n 2-chloroethyl acetamide, n-acetyl-ss-chlorathylamin, acmc-1bi05, n-2-chloroethyl-acetamide, 4-04-00-00449 beilstein handbook reference
PubChem CID 81815
IUPAC-Name N-(2-chlorethyl)acetamid
SMILES CC(=O)NCCCl
Tekniske data
Chemischer Name oder Material N-(2-Chloroethyl)acetamide
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.2000g/mL
Flammpunkt 110 °C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3CONHCH2CH2Cl
Brechungsindex 1.4770 to 1.48
Menge 50 g
Relative Dichte 1.2
Formelmasse 121.57
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Viskose Flüssigkeit
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • N-(2-Chloroethyl)acetamide
Signalord
  • Achtung
Farekategori
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Faresætning
  • H373-Kann die Organe schädigen.
Sikkerhedssætning
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.