Learn More
N-[(2-Chlorpyridin-4-yl)methyl]-N-methylamin, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | N-[(2-Chloropyridin-4-yl)methyl]-N-methylamine |
CAS Min. % | 96.5 |
CAS Max. % | 100.0 |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 250 mg |
Synonym | n-2-chloropyridin-4-yl methyl-n-methylamine, 2-chloropyridin-4-yl methyl methyl amine, 1-2-chloropyridin-4-yl-n-methylmethanamine, 2-chloro-4-methylamino methyl pyridine, 4-pyridinemethanamine,2-chloro-n-methyl, 2-chloro 4-pyridyl methyl methylamine, 4-pyridinemethanamine, 2-chloro-n-methyl, 2-chloro-n-methyl-4-pyridinemethanamine, 2-chloro-pyridin-4-ylmethyl-methyl-amine |
Formelmasse | 156.62 |
Reinheit (%) | 97% |