missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alfa Aesar™ N-(2-Ethoxyphenyl)-2-Methoxybenzamid, 97 %

Marke:  Alfa Aesar™ H59799.03

Weitere Details : CAS : 306279-65-2 Netto-Gewicht : 0.00100kg

Menge 1g

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 15466208

  • 522.00 € / 1 Gramm

Verfügbar ab
15-06-2021

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

Spezifikation

Chemische Identifikatoren

306279-65-2
271.316
IFOHCGGZEGVBME-UHFFFAOYSA-N
700574
CCOC1=CC=CC=C1NC(=O)C2=CC=CC=C2OC
C16H17NO3
MFCD01010708
n-2-ethoxyphenyl-2-methoxybenzamide, n-2-ethoxyphenyl 2-methoxyphenyl carboxamide
N-(2-ethoxyphenyl)-2-methoxybenzamid

Spezifikation

N-(2-Ethoxyphenyl)-2-methoxybenzamide
306279-65-2
MFCD01010708
IFOHCGGZEGVBME-UHFFFAOYSA-N
N-(2-ethoxyphenyl)-2-methoxybenzamid
700574
97%
1g
C16H17NO3
n-2-ethoxyphenyl-2-methoxybenzamide, n-2-ethoxyphenyl 2-methoxyphenyl carboxamide
CCOC1=CC=CC=C1NC(=O)C2=CC=CC=C2OC
271.316
271.32
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation