Learn More
N-(2-Hydroxyethyl)-1-deoxy-L-idonojirimycin Hydrochloride, TRC
Artikelnummer. 30404717
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
2.5 mg
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30404717 2.5 mg -
30388962 25 mg 25 Milligramm
30403323 1 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30404717 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH9420302.5MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1322625-34-2
Summenformel C8H18ClNO5
Molekulargewicht (g/mol) 243.69
Synonym (2S,3R,4R,5S)-1-(2-Hydroxyethyl)-2-(hydroxymethyl)-3,4,5-piperidinetriol Hydrochloride
SMILES O[C@H]1[C@H](O)[C@H](CN(CCO)[C@H]1CO)O.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-(2-Hydroxyethyl)-1-deoxy-L-idonojirimycin Hydrochloride
Menge 2.5 mg
InChI-Formel InChI=1S/C8H17NO5.ClH/c10-2-1-9-3-6(12)8(14)7(13)5(9)4-11;/h5-8,10-14H,1-4H2;1H/t5-,6-,7+,8+;/m0./s1