Learn More
N-(2-Hydroxyethyl)adenosine, TRC
Artikelnummer. 30408633
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mg
50 mg
250 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
250 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30408633 250 mg 250 Milligramm
30408632 25 mg 25 Milligramm
30396235 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30408633 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH998120250MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4338-48-1
Summenformel C12H17N5O5
Molekulargewicht (g/mol) 311.29
Synonym 6-Hydroxyethyladenosine, 6-[(2-Hydroxyethyl)amino]-9-beta-D-ribofuranosylpurine, N6-(2-Hydroxyethyl)adenosine, NSC 54251
IUPAC-Name (2R,3R,4S,5R)-2-[6-(2-hydroxyethylamino)purin-9-yl]-5-(hydroxymethyl)oxolane-3,4-diol
SMILES OCCNc1ncnc2c1ncn2[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]3O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-(2-Hydroxyethyl)adenosine
Menge 250 mg
InChI-Formel InChI=1S/C12H17N5O5/c18-2-1-13-10-7-11(15-4-14-10)17(5-16-7)12-9(21)8(20)6(3-19)22-12/h4-6,8-9,12,18-21H,1-3H2,(H,13,14,15)/t6-,8-,9-,12-/m1/s1
Formelmasse 311.123