Learn More
N-(2-Hydroxyethyl)ethylenediamin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11439792
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
2500 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11439792 2500 g 2500 Gramm
11408790 100 g 100 Gramm
11429792 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11439792 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A10833.0E
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 111-41-1 | C4H12N2O | 104.15 g/mol
It is used as an important intermediate in the manufacture of lube oil additives, fuel additives, chelating agents, surfactants and fabric softeners among other applications. N-(2-Hydroxyethyl)ethylenediamine [N-(2-Aminoethyl)ethanolamine] is used to study the aerobic biodecomposition of amines in hypersaline wastewaters.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es dient unter anderem als wichtiges Zwischenprodukt bei der Herstellung von Schmieröladditiven, Kraftstoffadditiven, Chelatbildnern, Tensiden und Weichmachern. n-(2-Hydroxyethyl)ethylendiamin [n-(2-Aminoethyl)ethanolamin] wird bei der Untersuchung des aeroben biologischen Abbaus von Aminen in hypersalinen Abwässern verwendet.
Löslichkeit
Vollständig mit Wasser mischbar.
Hinweise
Luftempfindlich & hygroskopisch. Unter inertem Gas lagern. Von nicht kompatiblen Substanzen fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 111-41-1
Summenformel C4H12N2O
Molekulargewicht (g/mol) 104.15
MDL-Nummer MFCD00008170
InChI-Schlüssel LHIJANUOQQMGNT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-2-aminoethylamino ethanol, n-2-hydroxyethyl ethylenediamine, aminoethylethanolamine, n-2-aminoethyl ethanolamine, ethanol, 2-2-aminoethyl amino, 2-2-aminoethyl amino ethanol, monoethanolethylenediamine, n-hydroxyethyl ethylenediamine, n-aminoethyl ethanolamine, 2-aminoethyl ethanolamine
PubChem CID 8112
IUPAC-Name 2-(2-Ethylhexyloxy)ethanol
SMILES NCCNCCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N- (2-Hydroxyethyl)ethylenediamine
Schmelzpunkt -28°C
Dichte 1.029
pH 11.8
Siedepunkt 238°C to 240°C
Flammpunkt 125°C (257°F)
Geruch Amine-like
Brechungsindex 1.4861
Menge 2500 g
UN-Nummer UN2735
Beilstein 506012
Empfindlichkeit Air sensitive; Hygroscopic
Löslichkeitsinformationen Fully miscible in water.
Formelmasse 104.15
Reinheit (%) 99%