Learn More
N-(2-Hydroxyethyl)-hexamethylenimin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7044451
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
20603-00-3
C8H17NO
143.23
MFCD00020988
VMRYMOMQCYSPHS-UHFFFAOYSA-N
2-azepan-1-yl ethanol, hexahydro-1h-azepine-1-ethanol, n-2-hydroxyethyl hexamethyleneimine, 2-azepan-1-yl ethan-1-ol, 2-hexamethyleneimino ethanol, 2-azaperhydroepinylethan-1-ol, 2-azepan-1-ylethan-1-ol, 2-azepan-1-yl ;ethanol, 2-n-hexamethyleneimino ethanol, 1-2-hydroxyethyl homopiperidine
88615
2-(Azepan-1-yl)ethanol
C1CCCN(CC1)CCO
20603-00-3
C8H17NO
143.23
MFCD00020988
VMRYMOMQCYSPHS-UHFFFAOYSA-N
2-azepan-1-yl ethanol, hexahydro-1h-azepine-1-ethanol, n-2-hydroxyethyl hexamethyleneimine, 2-azepan-1-yl ethan-1-ol, 2-hexamethyleneimino ethanol, 2-azaperhydroepinylethan-1-ol, 2-azepan-1-ylethan-1-ol, 2-azepan-1-yl ;ethanol, 2-n-hexamethyleneimino ethanol, 1-2-hydroxyethyl homopiperidine
88615
2-(Azepan-1-yl)ethanol
C1CCCN(CC1)CCO
N-(2-Hydroxyethyl)hexamethyleneimine is used in organic synthesis, building blocks. It is mainly involved as an intermediate in the synthesis of Bazedoxifene acetate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
N-(2-Hydroxyethyl)Hexamethylenimimin wird in der organischen Synthese, Bausteinen verwendet. Ist hauptsächlich als Zwischenprodukt an der Synthese von Bazedoxifen-Acetat beteiligt.
Löslichkeit
Vollständig mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht in der Nähe von Luft und Oxidationsmitteln lagern. Unter trockenem Inertgas lagern. Nicht kompatibel mit Luft und Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material N-(2-Hydroxyethyl)hexamethyleneimine
Dichte 0.971
Siedepunkt 114°C to 115°C (23 mmHg)
Brechungsindex 1.484
Menge 5 g
UN-Nummer UN2735
Beilstein 104110
Empfindlichkeit Air Sensitive
Löslichkeitsinformationen Fully miscible in water.
Formelmasse 143.22
Reinheit (%) 95%