Learn More
N-(2-Hydroxyethyl)-pyrrolidin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3778794
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
2955-88-6
C6H13NO
115.18
MFCD00003181
XBRDBODLCHKXHI-UHFFFAOYSA-N
1-pyrrolidineethanol, n-2-hydroxyethyl pyrrolidine, 1-2-hydroxyethyl pyrrolidine, 2-pyrrolidin-1-yl ethanol, epolamine, 2-pyrrolidinoethanol, pyrrolidinoethanol, hydroxyethylpyrrolidine, 2-1-pyrrolidinyl ethanol, 2-pyrrolidin-1-yl ethan-1-ol
76288
CHEBI:48293
2-Pyrrolidin-1-ylethanol
OCCN1CCCC1
2955-88-6
C6H13NO
115.18
MFCD00003181
XBRDBODLCHKXHI-UHFFFAOYSA-N
1-pyrrolidineethanol, n-2-hydroxyethyl pyrrolidine, 1-2-hydroxyethyl pyrrolidine, 2-pyrrolidin-1-yl ethanol, epolamine, 2-pyrrolidinoethanol, pyrrolidinoethanol, hydroxyethylpyrrolidine, 2-1-pyrrolidinyl ethanol, 2-pyrrolidin-1-yl ethan-1-ol
76288
CHEBI:48293
2-Pyrrolidin-1-ylethanol
OCCN1CCCC1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material N-(2-Hydroxyethyl)pyrrolidine
CAS Min. % 94.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Braun bis Gelb
Dichte 0.9800g/mL
Siedepunkt 79°C to 81°C (13.0 mmHg)
Flammpunkt 56°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 94% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.4713 to 1.4743
Menge 25 g
Beilstein 20, II, 5
Relative Dichte 0.98
Formelmasse 115.17
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • N-(2-Hydroxyethyl)pyrrolidine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.