Learn More
N-(2-Methoxyphenyl)thioharnstoff, 94 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 15488939
Click to view available options
Menge:
5 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material N-(2-Methoxyphenyl)thiourea
CAS 1516-37-6
Schmelzpunkt 152°C to 156°C
Geruch Odorless
Summenformel C8H10N2OS
MDL-Nummer MFCD00022162
Menge 5 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 778949
Synonym 2-methoxyphenyl thiourea, 1-2-methoxyphenyl thiourea, o-methoxyphenylthiourea, n-2-methoxyphenyl thiourea, n-o-methoxyphenyl thiourea, 1-2-methoxyphenyl-2-thiourea, 1-o-methoxyphenyl thiourea, urea, 1-o-methoxyphenyl-2-thio, 1-o-methoxyphenyl-2-thiourea
InChI-Schlüssel HXCHZMHFZXNFIX-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC1=CC=CC=C1NC(=S)N
IUPAC-Name (2-methoxyphenyl)thioharnstoff
Molekulargewicht (g/mol) 182.241
PubChem CID 722774
Formelmasse 182.25
Reinheit (%) 94%