Learn More
N-(2-Methyl-5-nitrophenyl)-4-(pyridin-3-yl)pyrimidin-2-amine, 95%, BLD Pharm™
Especificaciones
Especificaciones
| CAS | 152460-09-8 |
| Molecular Formula | C16H13N5O2 |
| MDL Number | MFCD02179269 |
| Quantity | 1 kg |
| SMILES | O=[N+](C1=CC=C(C)C(NC2=NC=CC(C3=CC=CN=C3)=N2)=C1)[O-] |
| Molecular Weight (g/mol) | 307.31 |
| Percent Purity | 95% |
| Chemical Name or Material | N-(2-Methyl-5-nitrophenyl)-4-(pyridin-3-yl)pyrimidin-2-amine |
Título del producto