Learn More
N-[2-(Phenylsulfanyl)phenyl]formamid, Mikromol™
Beschreibung
N-[2-(Phenylsulfanyl)phenyl]formamid
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | N-[2-(Phenylsulfanyl)phenyl]formamide |
| CAS | 1489-24-3 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | N-[2-(Phenylsulfanyl)phenyl]formamide |
| Versandbedingung | Room Temperature |
| Summenformel | C13 H11 N O S |
| Zertifizierung/Konformität | ISO/IEC 17025 |
| Synonym | Formamide, N-[2-(phenylthio)phenyl]-, Formanilide, 2'-(phenylthio)- (7CI,8CI), N-[(o-Phenylthio)phenyl]formamide, N-[2-(Phenylsulfanyl)phenyl]formamide |
| InChI-Formel | InChI=1S/C13H11NOS/c15-10-14-12-8-4-5-9-13(12)16-11-6-2-1-3-7-11/h1-10H,(H,14,15) |
| SMILES | O=CNc1ccccc1Sc2ccccc2 |
| IUPAC-Name | N-(2-Phenylsulfanylphenyl)formamid |
| Mehr anzeigen |