Learn More
N-[2-(S)-Methyl-d3-butyryl]-4-(S)-phenylmethyl-2-oxazolidinon, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | N-[2-(S)-Methyl-d3-butyryl]-4-(S)-phenylmethyl-2-oxazolidino |
| CAS | 1073232-99-1 |
| Summenformel | C15 2H3 H16 N O3 |
| Menge | 5 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C15H19NO3/c1-3-11(2)14(17)16-13(10-19-15(16)18)9-12-7-5-4-6-8-12/h4-8,11,13H,3,9-10H2,1-2H3/t11-,13-/m0/s1/i2D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])[C@@H](CC)C(=O)N1[C@@H](Cc2ccccc2)COC1=O |
| IUPAC-Name | (4S)-4-Benzyl-3-[(2S)-2-(Trideuteriomethyl)butanoyl]-1,3-oxazolidin-2-on |
| Molekulargewicht (g/mol) | 264.33 |
| Formelmasse | 264.1553 |