Learn More
N-[2-(Trifluormethyl)phenyl]thioharnstoff, 98 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-7045090
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
1736-71-6
C8H7F3N2S
220.213
MFCD00041161
FVXFFFHGYOYYQX-UHFFFAOYSA-N
2-trifluoromethyl phenylthiourea, 1-2-trifluoromethyl phenyl-2-thiourea, 2-trifluoromethyl phenyl thiourea, 1-2-trifluoromethyl phenyl thiourea, 2-trifluoromethyl-phenyl-thiourea, thiourea, 2-trifluoromethyl phenyl, thiourea, n-2-trifluoromethyl phenyl
737227
[2-(trifluormethyl)phenyl]thioharnstoff
C1=CC=C(C(=C1)C(F)(F)F)NC(=S)N
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
1736-71-6
C8H7F3N2S
220.213
MFCD00041161
FVXFFFHGYOYYQX-UHFFFAOYSA-N
2-trifluoromethyl phenylthiourea, 1-2-trifluoromethyl phenyl-2-thiourea, 2-trifluoromethyl phenyl thiourea, 1-2-trifluoromethyl phenyl thiourea, 2-trifluoromethyl-phenyl-thiourea, thiourea, 2-trifluoromethyl phenyl, thiourea, n-2-trifluoromethyl phenyl
737227
[2-(trifluormethyl)phenyl]thioharnstoff
C1=CC=C(C(=C1)C(F)(F)F)NC(=S)N
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material N-[2-(Trifluoromethyl)phenyl]thiourea
Schmelzpunkt 163°C to 165°C
Geruch Odorless
Menge 1 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 2695476
Formelmasse 220.22
Reinheit (%) 98%