missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Macherey-Nagel™ N 20 PE-Verschlüsse
Zum Abdichten von Fläschchen mit Polyethylenverschlüssen. Macherey-Nagel™ N 20 PE-Verschlüsse ohne Einlage sind mit einer mittigen Öffnung und einem Bördelverschluss ausgestattet.
Marke: Macherey-Nagel™ 70267
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10800kg
Descripción
- PE-Kappen N 20 und geeignetes Einzelseptum N 19
- Werden als Verschlüsse für Spritzflaschen verwendet
- Auch als Zwischenverschlüsse verwendet
- PE-Kappen N 20 und geeignetes Einzelseptum N 19
- Werden als Verschlüsse für Spritzflaschen verwendet
- Auch als Zwischenverschlüsse verwendet
Especificaciones
Durchsichtig | |
Butyl dunkelgrau/PTFE grau, nicht montiert | |
100/Packung | |
Bördelverschluss |
PE | |
9,1 mm | |
1,3 mm | |
Flacher DIN-Bördelrand |