Learn More
Macherey-Nagel™ N 20 PE-Verschlüsse
Zum Abdichten von Fläschchen mit Polyethylenverschlüssen. Macherey-Nagel™ N 20 PE-Verschlüsse ohne Einlage sind mit einer mittigen Öffnung und einem Bördelverschluss ausgestattet.
Marke:  Macherey-Nagel™ 70266
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12480410
  • 9.00 € / 100 Stück
Verfügbar ab: 17-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • PE-Kappen N 20 und geeignetes Einzelseptum N 19
  • Werden als Verschlüsse für Spritzflaschen verwendet
  • Auch als Zwischenverschlüsse verwendet
  • PE-Kappen N 20 und geeignetes Einzelseptum N 19
  • Werden als Verschlüsse für Spritzflaschen verwendet
  • Auch als Zwischenverschlüsse verwendet
Spezifikation
Spezifikation
Durchsichtig
Ohne Liner
100/Packung
Bördelverschluss
Polyethylen
8,4 mm
1,3 mm
Abgeschrägter HS Bördelrand