Learn More
Macherey-Nagel™ N 20 PE-Verschlüsse
Zum Abdichten von Fläschchen mit Polyethylenverschlüssen. Macherey-Nagel™ N 20 PE-Verschlüsse ohne Einlage sind mit einer mittigen Öffnung und einem Bördelverschluss ausgestattet.
9.00 €
Spezifikation
Farbe Durchsichtig
Material PE
Septum Butyl dunkelgrau/PTFE grau, nicht montiert
Menge 100/Packung
Dicke (metrisch) 1,3 mm
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Höhe (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Höhe (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
12480410
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Macherey-Nagel™
70266
8,4 mm
9.00 €
100 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 16-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10192690
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Macherey-Nagel™
70267
9,1 mm
9.00 €
100 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 16-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • PE-Kappen N 20 und geeignetes Einzelseptum N 19
  • Werden als Verschlüsse für Spritzflaschen verwendet
  • Auch als Zwischenverschlüsse verwendet
  • PE-Kappen N 20 und geeignetes Einzelseptum N 19
  • Werden als Verschlüsse für Spritzflaschen verwendet
  • Auch als Zwischenverschlüsse verwendet
Spezifikation
Spezifikation
Durchsichtig
Butyl dunkelgrau/PTFE grau, nicht montiert
1,3 mm
PE
100/Packung
Bördelverschluss