Learn More
N-[(2R)-2-Hydroxy-2-[3-(phenylmethoxy)phenyl]ethyl]-N-methylcarbaminsäure-1,1-dimethylethylester, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | N-[(2R)-2-Hydroxy-2-[3-(phenylmethoxy)phenyl]ethyl]-N-methylcarbamic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester |
| CAS | 1049973-21-8 |
| Summenformel | C21H27NO4 |
| Menge | 5 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C21H27NO4/c1-21(2,3)26-20(24)22(4)14-19(23)17-11-8-12-18(13-17)25-15-16-9-6-5-7-10-16/h5-13,19,23H,14-15H2,1-4H3/t19-/m0/s1 |
| SMILES | CN(C[C@H](O)c1cccc(OCc2ccccc2)c1)C(=O)OC(C)(C)C |
| IUPAC-Name | tert-Butyl-N-[(2R)-2-Hydroxy-2-(3-Phenylmethoxyphenyl)ethyl]-N-methylcarbamat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 357.44 |
| Formelmasse | 357.194 |