Learn More
N-[(2Z)-Piperazin-2-ylidene]-2,2,2-trifluoroacetohydrazide, TRC
Artikelnummer. 30412857
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30412857 100 mg -
30421027 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30412857 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP481000100MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 849832-73-1
Summenformel C6 H9 F3 N4 O
Molekulargewicht (g/mol) 210.16
Synonym Acetic acid, 2,2,2-trifluoro-, (2Z)-2-(2-piperazinylidene)hydrazide, Acetic acid, trifluoro-, (2Z)-2-(2-piperazinylidene)hydrazide (9CI), Acetic acid, trifluoro-, (2Z)-piperazinylidenehydrazide, N-[(2Z)-Piperazin-2-ylidene]-2,2,2-trifluoroacetohydrazide, N'-[(2Z)-Piperazin-2-ylidene]trifluoroacetohydrazide
IUPAC-Name 2,2,2-trifluoro-N-[(Z)-piperazin-2-ylideneamino]acetamide
SMILES FC(F)(F)C(=O)N\N=C/1\CNCCN1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-[(2Z)-Piperazin-2-ylidene]-2,2,2-trifluoroacetohydrazide
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C6H9F3N4O/c7-6(8,9)5(14)13-12-4-3-10-1-2-11-4/h10H,1-3H2,(H,11,12)(H,13,14)
Formelmasse 210.0728