missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
N-[3-(10,11-Dihydro-5H-dibenzo-[b,f]azepin-5-yl)propyl]-N,N',N'-trimethylpropan-1,3-diamin-Dihydrochlorid, Mikromol™
Beschreibung
N-[3-(10,11-Dihydro-5H-dibenzo-[b,f]azepin-5-yl)propyl]-N,N',N'-trimethylpropan-1,3-diamin-Dihydrochlorid
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | N-[3-(10,11-Dihydro-5H-dibenzo-[b,f]azepin-5-yl)propyl]-N,N',N'-trimethylpropane-1,3-diamine Dihydrochloride |
| CAS | 1838-02-4 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | N-[3-(10,11-Dihydro-5H-dibenzo-[b,f]azepin-5-yl)propyl]-N,N',N'-trimethylpropane-1,3-diamine Dihydrochloride |
| Versandbedingung | Room Temperature |
| Summenformel | C23 H33 N3 . 2 Cl H |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001 |
| Synonym | N-[3-(10,11-Dihydro-5H-dibenzo-[b,f]azepin-5-yl)propyl]-N,N',N'-trimethylpropane-1,3-diamine Dihydrochloride |
| InChI-Formel | InChI=1S/C23H33N3.2ClH/c1-24(2)16-8-17-25(3)18-9-19-26-22-12-6-4-10-20(22)14-15-21-11-5-7-13-23(21)26;;/h4-7,10-13H,8-9,14-19H2,1-3H3;2*1H |
| SMILES | Cl.Cl.CN(C)CCCN(C)CCCN1c2ccccc2CCc3ccccc13 |
| IUPAC-Name | N'-[3-(5,6-Dihydrobenzo[b][1]benzazepin-11-yl)propyl]-N,N,N'-trimethylpropan-1,3-diamin;dihydrochlorid |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?