Learn More
N-[3-(2-Chlor-10H-phenothiazin-10-yl)propyl]-N,N',N'-trimethylpropan-1,3-diamin-Dihydrochlorid, Mikromol™
Artikelnummer. 18011100
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18011100 100 mg 100 Milligramm
18010190 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 18011100 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0420.06
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
N-[3-(2-Chlor-10H-phenothiazin-10-yl)propyl]-N,N',N'-trimethylpropan-1,3-diamin-Dihydrochlorid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-[3-(2-Chloro-10H-phenothiazin-10-yl)propyl]-N,N',N'-trimethylpropane-1,3-diamine Dihydrochloride
CAS 2512203-91-5
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile N-[3-(2-Chloro-10H-phenothiazin-10-yl)propyl]-N,N',N'-trimethylpropane-1,3-diamine Dihydrochloride
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C21H28ClN3S • 2HCl
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym N-[3-(2-Chloro-10H-phenothiazin-10-yl)propyl]-N,N',N'-trimethyl-1,3-propanediamine Dihydrochloride, N1-[3-(2-Chloro-10H-phenothiazin-10-yl)propyl]-N1,N3,N3-trimethyl-1,3-propanediamine Dihydrochloride, Chlorpromazine Dihydrochloride Impurity B, Chlorpromazine Dihydrochloride EP Impurity B
InChI-Formel InChI=1S/C21H28ClN3S.2ClH/c1-23(2)12-6-13-24(3)14-7-15-25-18-8-4-5-9-20(18)26-21-11-10-17(22)16-19(21)25;;/h4-5,8-11,16H,6-7,12-15H2,1-3H3;2*1H
SMILES ClC1=CC2=C(C=C1)SC3=CC=CC=C3N2CCCN(C)CCCN(C)C
IUPAC-Name N1-(3-(2-Chlor-10H-phenothiazin-10-yl)propyl)-N1,N3,N3-trimethylpropan-1,3-diaminhydrogenchlorid
Molekulargewicht (g/mol) 462.91
Menge 100 mg
Formelmasse 461.13 g/mol