Learn More
N-(3,4-Dichlorphenyl)thioharnstoff, 98+ %
Catalog Number p-7044725
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
19250-09-0
C7H6Cl2N2S
221.099
MFCD00004935
CCNCITSJXCSXJY-UHFFFAOYSA-N
1-3,4-dichlorophenyl thiourea, 1-3,4-dichlorophenyl-2-thiourea, 3,4-dichlorophenyl thiourea, n-3,4-dichlorophenyl thiourea, 3,4-dichlorophenylthiourae, 3,4-dichloro-phenyl-thiourea, thiourea, 3,4-dichlorophenyl, amino 3,4-dichlorophenyl amino methane-1-thione, acmc-1bowy
710776
(3,4-dichlorphenyl)thioharnstoff
C1=CC(=C(C=C1NC(=S)N)Cl)Cl
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
19250-09-0
C7H6Cl2N2S
221.099
MFCD00004935
CCNCITSJXCSXJY-UHFFFAOYSA-N
1-3,4-dichlorophenyl thiourea, 1-3,4-dichlorophenyl-2-thiourea, 3,4-dichlorophenyl thiourea, n-3,4-dichlorophenyl thiourea, 3,4-dichlorophenylthiourae, 3,4-dichloro-phenyl-thiourea, thiourea, 3,4-dichlorophenyl, amino 3,4-dichlorophenyl amino methane-1-thione, acmc-1bowy
710776
(3,4-dichlorphenyl)thioharnstoff
C1=CC(=C(C=C1NC(=S)N)Cl)Cl
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material N-(3,4-Dichlorophenyl)thiourea
Schmelzpunkt ∽200°C (decomposition)
Geruch Odorless
Menge 5 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 2102334
Formelmasse 221.11
Reinheit (%) ≥98%