missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

N-(3,5-Dichlorphenyl)-4-(Trifluormethyl)Benzamid, 97 %, Thermo Scientific™

Catalog Number 15463296
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
1390627-83-4
C14H8Cl2F3NO
334.119
XTFCZDWDHLTEMU-UHFFFAOYSA-N
n-3,5-dichlorophenyl-4-trifluoromethyl benzamide
5008109
N-(3,5-dichlorphenyl)-4-(trifluormethyl)benzamid
C1=CC(=CC=C1C(=O)NC2=CC(=CC(=C2)Cl)Cl)C(F)(F)F
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
1390627-83-4
C14H8Cl2F3NO
334.119
XTFCZDWDHLTEMU-UHFFFAOYSA-N
n-3,5-dichlorophenyl-4-trifluoromethyl benzamide
5008109
N-(3,5-dichlorphenyl)-4-(trifluormethyl)benzamid
C1=CC(=CC=C1C(=O)NC2=CC(=CC(=C2)Cl)Cl)C(F)(F)F

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material N-(3,5-Dichlorophenyl)-4-(trifluoromethyl)benzamide
Menge 1 g
Formelmasse 334.12
Reinheit (%) 97%
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'