Learn More
N-(3,5-Dichlorphenyl)thioharnstoff, 98+ %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-7023219
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
107707-33-5
C7H6Cl2N2S
221.099
MFCD00041168
BNJARXOEVLYKDN-UHFFFAOYSA-N
1-3,5-dichlorophenyl thiourea, n-3,5-dichlorophenyl thiourea, 3,5-dichlorophenyl thiourea, 1-3,5-dichlorophenyl-2-thiourea, thiourea, 3,5-dichlorophenyl, amino 3,5-dichlorophenyl amino methane-1-thione, thiourea;, maybridge1_007644, acmc-1bnq2
2737539
(3,5-dichlorphenyl)thioharnstoff
C1=C(C=C(C=C1Cl)Cl)NC(=S)N
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
107707-33-5
C7H6Cl2N2S
221.099
MFCD00041168
BNJARXOEVLYKDN-UHFFFAOYSA-N
1-3,5-dichlorophenyl thiourea, n-3,5-dichlorophenyl thiourea, 3,5-dichlorophenyl thiourea, 1-3,5-dichlorophenyl-2-thiourea, thiourea, 3,5-dichlorophenyl, amino 3,5-dichlorophenyl amino methane-1-thione, thiourea;, maybridge1_007644, acmc-1bnq2
2737539
(3,5-dichlorphenyl)thioharnstoff
C1=C(C=C(C=C1Cl)Cl)NC(=S)N
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material N-(3,5-Dichlorophenyl)thiourea
Schmelzpunkt 175°C to 179°C
Menge 1 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 3257049
Formelmasse 221.11
Reinheit (%) ≥98%