Learn More
N-(3-Acetylthio-2-methylpropanoyl)glycin-tert-butylester-d5, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | N-(3-Acetylthio-2-methylpropanoyl)glycine tert-Butyl Ester-d5 |
| CAS | 1190018-72-4 |
| Summenformel | C12H16D5NO4S |
| Menge | 5 mg |
| Synonym | N-[3-(Acetylthio)-2-methyl-1-oxopropyl]glycine 1,1-Dimethylethyl Ester-d5 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C12H21NO4S/c1-8(7-18-9(2)14)11(16)13-6-10(15)17-12(3,4)5/h8H,6-7H2,1-5H3,(H,13,16)/i1D3,7D2 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])C(C(=O)NCC(=O)OC(C)(C)C)C([2H])([2H])SC(=O)C |
| IUPAC-Name | tert-Butyl-2-[[2-[Acetylsulfanyl(dideuterio)methyl]-3,3,3-trideuteriopropanoyl]amino]acetat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 280.4 |
| Formelmasse | 280.1505 |