Learn More
N-(3-Chlorphenyl)thioharnstoff, 98 %
Catalog Number p-7044562
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
4947-89-1
C7H7ClN2S
186.657
MFCD00022165
LSYZRUOXXOTVAV-UHFFFAOYSA-N
1-3-chlorophenyl thiourea, 3-chlorophenyl thiourea, n-3-chlorophenyl thiourea, m-chlorophenyl thiourea, thiourea, 3-chlorophenyl, 1-m-chlorophenyl thiourea, urea, 1-m-chlorophenyl-2-thio, 1-3-chlorophenyl-2-thiourea
2734794
(3-Chlorphenyl)thioharnstoff
C1=CC(=CC(=C1)Cl)NC(=S)N
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
4947-89-1
C7H7ClN2S
186.657
MFCD00022165
LSYZRUOXXOTVAV-UHFFFAOYSA-N
1-3-chlorophenyl thiourea, 3-chlorophenyl thiourea, n-3-chlorophenyl thiourea, m-chlorophenyl thiourea, thiourea, 3-chlorophenyl, 1-m-chlorophenyl thiourea, urea, 1-m-chlorophenyl-2-thio, 1-3-chlorophenyl-2-thiourea
2734794
(3-Chlorphenyl)thioharnstoff
C1=CC(=CC(=C1)Cl)NC(=S)N
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material N-(3-Chlorophenyl)thiourea
Schmelzpunkt 137°C to 140°C
Menge 1 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 2090370
Formelmasse 186.66
Reinheit (%) 98%